Print…
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Fórmula: C4H3FN2O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00223674
Número CAS: 671-35-2