Print…
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28222-1G PC28222-5G
APOSPC28222-1GEA 336 EUR
APOSPC28222-1G APOSPC28222-5G
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fórmula: C₉H₇FOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032275
Número CAS: 957059-61-9