Print…
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28216-1G PC28216-5G
APOSPC28216-1GEA 270 EUR
APOSPC28216-1G APOSPC28216-5G
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₄FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18904305
Número CAS: 1176161-37-7