Print…
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28213-1G PC28213-5G
APOSPC28213-1GEA 336 EUR
APOSPC28213-1G APOSPC28213-5G
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09152736
Número CAS: 42718-21-8