Print…
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(6-Fluoropyridin-2-yl)piperidin-4-one
PC28169-1G PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA 270 EUR
APOSPC28169-1G APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Fórmula: C₁₀H₁₁FN₂O
Peso Molecular: 194.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665213
Número CAS: 339096-62-7