4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28165-1G
PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA
0
EUR
APOSPC28165-1G
APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula:
C₁₀H₅ClF₃N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00140056 Número CAS: 204394-70-7 |