Print…
1,1-Difluoroethylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 464 EUR
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluoroethylene 99%
1,1-Difluoroethylene
Fórmula: C₂H₂F₂
Ponto de ebulição: –83 °C
Ponto de Fusão: –144 °C
Densidade: 0,617 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: <–60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000448
Número CAS: 75-38-7
UN: 1959
ADR: 2.1,