Print…
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 364 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Fórmula: C₄H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 105 °C
Densidade: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069133
Número CAS: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3,II