Print…
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 0 EUR
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₄FNO
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738989
Número CAS: 101048-76-4