Print…
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
2-Fluorophenyl methyl sulphone
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094199
Número CAS: 654-47-7