Print…
2-Fluorothioanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorothioanisole
2-Fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₇FS
Ponto de ebulição: 197…199 °C
Densidade: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093762
Número CAS: 655-20-9