Print…
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-p-fluoro-DL-Phe-OH
PC27881-1G PC27881-5G
APOSPC27881-1GEA 256 EUR
APOSPC27881-1G APOSPC27881-5G
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₂₄H₂₀FNO₄
Peso Molecular: 405.425 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 264276-42-8