Print…
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-bromo-4-fluorotoluene
PC2787-25G PC2787-5G
APOSPC2787-25GEA 134 EUR
APOSPC2787-25G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrFN
Peso Molecular: 204.0400 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094193
Número CAS: 502496-36-8