Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC27857-100MG
PC27857-1G
PC27857-250MG
APOSPC27857-100MGEA
633
EUR
APOSPC27857-100MG
APOSPC27857-1G
APOSPC27857-250MG
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fórmula:
C₁₉H₁₆F₃NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02682447 Número CAS: 1219145-37-5 |