Print…
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 313 EUR
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 461699-34-3