Print…
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094187
Número CAS: 55346-97-9