Print…
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094186
Número CAS: 364-31-8