Print…
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2777-1G PC2777-250MG
APOSPC2777-1GEA 181 EUR
APOSPC2777-1G APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
2-Amino-4,5-difluorophenol
Fórmula: C₆H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 135…140 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094185
Número CAS: 163734-01-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III