Print…
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrFNO₃
Ponto de Fusão: 67 °C
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094182
Número CAS: 320-75-2