Print…
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 5-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-5-anisaldehyde
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
5-Fluoro-m-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de Fusão: 24…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741376
Número CAS: 699016-24-5