Print…
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2762-25G PC2762-100G PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA 77 EUR
APOSPC2762-25G APOSPC2762-100G APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆F₂O₂
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010318
Número CAS: 112898-33-6