Print…
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2761-25G PC2761-50G PC2761-5G
APOSPC2761-25GEA 46.4 EUR
APOSPC2761-25G APOSPC2761-50G APOSPC2761-5G
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆F₂O₂
Ponto de Fusão: 215…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010317
Número CAS: 94977-52-3