Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 116 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso Molecular: 262.61 g/mol
Ponto de ebulição: 100…102 °C/8mmHg
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090999
Número CAS: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8 II