Print…
4,4'-Difluorobifenil 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobifenil 97%
4,4'-Difluorobifenil
Fórmula: C₁₂H₈F₂
Ponto de ebulição: 254…255 °C
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000349
Número CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II