Print…
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 198 EUR
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈F₂
Peso Molecular: 190.19 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 44415 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039216
Número CAS: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN: 3151
ADR: 9 II