Print…
2,2'-Difluorobiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 0 EUR
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈F₂
Ponto de Fusão: 117…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 388-82-9
UN: 3152
ADR: 9,II