Print…
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 95.7 EUR
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de ebulição: 59…61 °C/3.5mmHg
Densidade: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009889
Número CAS: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8 III