α-Bromo-2,6-difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
PC2743-25G
PC2743-100G
APOSPC2743-25GEA
42.2
EUR
APOSPC2743-25G
APOSPC2743-100G
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Can protect alcohols as 2,6-difluorobenzyl ethers see : Helv. Chim. Acta, 79, 1159 (1996), these ethersunlike benzyl ethers are stable during cationic reactions.
Fórmula:
C₇H₅BrF₂ Ponto de Fusão: 51…55 °C Ponto de Inflamação: 113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000329 Número CAS: 85118-00-9 EINECS: 285-652-6 UN: 3261 ADR: 8,II |