Print…
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de ebulição: 186
Ponto de Fusão: 8
Densidade: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009897
Número CAS: 85117-99-3
UN: 2924
ADR: 3+8 II