Print…
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 216…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094173
Número CAS: 124700-40-9