Print…
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 249 EUR
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
2,3-Difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Densidade: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042488
Número CAS: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8,II