Print…
3,5-Difluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorobenzylamine 97%
3,5-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 184 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061244
Número CAS: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8 III