Print…
3,4-Difluorobenzylamine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2738-100G PC2738-25G PC2738-5G
APOSPC2738-100GEA 203 EUR
APOSPC2738-100G APOSPC2738-25G APOSPC2738-5G
3,4-Difluorobenzylamine 99%
3,4-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 174
Ponto de Fusão: 31
Densidade: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010145
Número CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8 III