Print…
2,6-Difluorobenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 52.2 EUR
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorobenzylamine 95%
2,6-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 174…177 °C
Densidade: 1.197 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010144
Número CAS: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8 III