2,5-Difluorobenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC2736-100G
PC2736-25G
PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA
0
EUR
APOSPC2736-100G
APOSPC2736-25G
APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobenzylamine 95%
2,5-Difluorobenzylamine
Fórmula:
C₇H₇F₂N Ponto de ebulição: 76…78 °C/15mmHg Densidade: 1,222 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010143 Número CAS: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN: 2735 ADR: 8,III |