Print…
2,3-Difluorobenzilamina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorobenzilamina 98%
2,3-Difluorobenzilamina
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 65 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 31
Densidade: 1.223 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070793
Número CAS: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8 III