Print…
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 23.4 EUR
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 9
Densidade: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010628
Número CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3