Print…
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Ponto de ebulição: 88 °C/14mmHg
Densidade: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004603
Número CAS: 19064-18-7