Print…
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 0 EUR
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆F₂O
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010627
Número CAS: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4