Print…
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 0 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Ponto de ebulição: 173…175 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010309
Número CAS: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II