Print…
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 77 EUR
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FIN
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094172
Número CAS: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III