2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC2723-100G
PC2723-250G
PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA
0
EUR
APOSPC2723-100G
APOSPC2723-250G
APOSPC2723-25G
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Fórmula:
C₇H₃ClF₂O Ponto de ebulição: 96…98 °C/15mmHg Densidade: 1,437 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000658 Número CAS: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN: 3265 ADR: 8,II |