Print…
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇ClF₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094170
Número CAS: 875664-54-3