Print…
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 26.1 EUR
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094168
Número CAS: 57381-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III