Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2714-1G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2714-1G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₈H₇ClF₆N₂
Peso Molecular: 280.60 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 208 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094165
Número CAS: 502496-23-3