Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2709-25G PC2709-5G PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA 0 EUR
APOSPC2709-25G APOSPC2709-5G APOSPC2709-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094162
Número CAS: 142994-09-0