Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Peso Molecular: 205,57
Ponto de ebulição: 109 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060671
Número CAS: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III