Print…
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2704-1G PC2704-5G PC2704-10G
APOSPC2704-1GEA 24.8 EUR
APOSPC2704-1G APOSPC2704-5G APOSPC2704-10G
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFI
Peso Molecular: 256.4400 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458092
Número CAS: 127654-70-0