Print…
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆FI
Densidade: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779015
Número CAS: 491862-84-1