Print…
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-5GEA 55.1 EUR
APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂F₃I
Peso Molecular: 257.9800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03265259
Número CAS: 170112-66-0